missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clorgyline hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Clorgyline hydrochloride is an irreversible and selective inhibitor of monoamine oxidase A (MAO-A) that is used in scientific research
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clorgyline hydrochloride |
| CAS | 17780-75-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H16Cl3NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.01 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (324.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C#CCN(CCCOC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.63 |
| Formel vikt | 308.63 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?