Läs mer
Clorindione, LoGiCal
Produktkod. 30461070
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461070 10 mg
1 options
Produktkod. 30461070 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3020.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clorindione
CAS 1146-99-2
Analyt- eller komponentnamn Clorindione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H9 Cl O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(4-chlorophenyl)-, 1,3-Indandione, 2-(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chloro-phenyl)-indane-1,3-dione, 2-(4-Chlorophenyl)-1,3-indandione, 2-(p-Chlorophenyl)-1,3-indandione, Chlophenadione, Chlorathrombon, Chlorindion, Chlorindione, Chlorphenadione, Chlorphenindione, Clorindione, G 25766, Indalitan, Indaliton, M.G. 2552
InChI formel InChI=1S/C15H9ClO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
Lösningstyp Neat
LEDER Clc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenyl)indene-1,3-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 256.68
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 256.0291 g/mol