missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clorprenaline 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322430
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322430 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322430 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11687500AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clorprenaline
CAS 3811-25-4
Analyt- eller komponentnamn Clorprenaline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H16 Cl N O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, Benzyl alcohol, o-chloro-α-[(isopropylamino)methyl]- (6CI,8CI), (±)-Chloroprenaline, 1-o-Chlorophenyl-2-isopropylaminoethanol, Clorprenaline, E 241, Isoprofenamine, Isoprophenamine, o-Chloro-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol, Chlorprenaline
InChI formel InChI=1S/C11H16ClNO/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3
LEDER CC(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn 1-(2-chlorophenyl)-2-(propan-2-ylamino)ethanol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 213.7
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 213.092 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.