missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clorprenaline Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clorprenaline Hydrochloride |
| CAS | 6933-90-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clorprenaline Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H16 Cl N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorprenaline hydrochloride, Clorprenaline hydrochloride, Isoprophenamine hydrochloride, N-[2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]propan-2-aminium chloride, NSC 334693, Benzenemethanol, 2-chloro-alpha-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-alpha-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, o-chloro-alpha-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClNO.ClH/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12;/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CC(C)NCC(O)c1ccccc1Cl |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?