Läs mer
Clorprenaline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16434587
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16434587 50 mg
1 options
Produktkod. 16434587 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1347
MedChemExpress Clorprenaline hydrochloride is a β2-adrenergic receptor agonist that is implicated in bronchial expansion. Clorprenaline has the potential for asthma research.
Clorprenaline hydrochloride is a β2-adrenergic receptor agonist that is implicated in bronchial expansion. Clorprenaline has the potential for asthma research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clorprenaline hydrochloride
CAS 6933-90-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H17Cl2NO
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (399.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (399.74 mM)
LEDER OC(CNC(C)C)C1=CC=CC=C1Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 250.16
Formel vikt 250.16
Procent renhet 98.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation