Läs mer
Clorprenaline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clorprenaline Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClNO.ClH/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12;/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 249.0687 |