Läs mer
Clorsulon, MedChemExpress
Beskrivning
Clorsulon (L631529
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clorsulon |
| CAS | 60200-06-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H8Cl3N3O4S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L631529 MK401 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (262.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=C(/C(Cl)=C(Cl)\Cl)C=C(N)C(S(=O)(N)=O)=C1)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.66 |
| Visa mer |