missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clorsulon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clorsulon |
| CAS | 60200-06-8 |
| Molekylformel | C8 H8 Cl3 N3 O4 S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenedisulfonamide, 4-amino-6-(trichloroethenyl)- (9CI), 4-Amino-6-(1,2,2-trichloroethenyl)-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Amino-6-(trichloroethenyl)-1,3-benzenedisulfonamide, Clorsulon, Curatrem, L 631529, MK 401 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18) |
| LEDER | Nc1cc(C(=C(Cl)Cl)Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-amino-6-(1,2,2-trichloroethenyl)benzene-1,3-disulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.66 |
| Formel vikt | 378.9022 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?