Läs mer
Closantel 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321673
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321673 1 ml
1 options
Produktkod. 30321673 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11691500AL1000
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Closantel
CAS 57808-65-8
Analyt- eller komponentnamn Closantel
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C22 H14 Cl2 I2 N2 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel, Clozantin, NSC 335306, Seponver, Zycloz
InChI formel InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
LEDER Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
IUPAC-namn N-[5-klor-4-[(4-klorofenyl)-cyanometyl]-2-metylfenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobensamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 663.07
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 661,8522 g/mol