Läs mer
Closantel 13C6 (benzoyl ring 13C6) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Closantel 13C6 (Benzoyl Ring 13C6) |
| CAS | 1325559-20-3 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | 13C6 C16 H14 Cl2 I2 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Closantel 13C6 (Benzoyl Ring 13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)/i7+1,8+1,14+1,16+1,19+1,21+1 |
| LEDER | Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)[13c]3[13cH][13c](I)[13cH][13c](I)[13c]3O |
| IUPAC-namn | N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)-cyanomethyl]-2-methylphenyl]-6-hydroxy-3,5-diiodo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 669.0296 |
| Visa mer |