Läs mer
Closantel, MedChemExpress
Produktkod. 16491886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16491886 500 mg -
16467386 100 mg 100mg
16421276 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16491886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17596
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Closantel is a halogenated salicylanilide with a potent anti-parasitic activity. Closantel is a potent and highly specific Onchocerca volvulus chitinase (OvCHT1) inhibitor with an IC50 of 1.6 μM and a Ki of 468 nM. Closantel inhibits the O. volvulus L3 to L4 molt of developing.
Closantel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Closantel
Fysisk form Solid
CAS 57808-65-8
Färg Off-White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H14Cl2I2N2O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (73.90 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER O=C(NC1=CC(Cl)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C#N)C=C1C)C3=CC(I)=CC(I)=C3O
Molekylvikt (g/mol) 663.07
Formel vikt 663.07
Procent renhet 98.0%