Läs mer
Closantel sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Closantel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Closantel sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 61438-64-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H13Cl2I2N2NaO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (182.47 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC(Cl)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C#N)C=C1C)C3=CC(I)=CC(I)=C3O[Na] |
| Visa mer |