Läs mer
Closantel Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Closantel Sodium |
| CAS | 61438-64-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 H13 Cl2 I2 N2 O2 . Na |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzamide, N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-, sodium salt (1:1), Benzamide, N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-, monosodium salt (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2.Na/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29;/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-[[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)-cyanomethyl]-2-methylphenyl]carbamoyl]-4,6-diiodophenolate |
| Molekylvikt (g/mol) | 685.06 |
| Visa mer |