Läs mer
Closantel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Closantel |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30) |
| Formel vikt | 661.8522 |
| Procent renhet | >95% |