Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Kontrolltätning
Beskrivning
Close-it Etiketter har en struktur av sandwichtyp (aluminium/papper) som försluter behållare hermetiskt med en ångspärr. Close-it kommer att fästa ordentligt på de flesta behållarytor, även på de som är belagda med fint pulver, eller de som är lätt fuktiga eller till och med frusna där konventionella etiketter eller tejp inte fastnar.
- Close-it - standardstorlek 95 x 95 mm
- Levereras i praktiska rullar, 500 etiketter per rulle
- Korsperforeringar gör att varje etikett kan lossas rent och individuellt från rullen
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Formatera | Label |
| Material | Aluminium, papper |
| Utskrivbara sidor | Front |
| Produkttyp | Kontrolltätning |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa text | Fill-In Fields |
| Mått (L x B) | 95 x 95 mm |
| Längd (engelska) | 3.74 in. |
| Längd (metrisk) | 95 mm |
| Visa mer |