Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Kontrollera sälmat& Pharma
Beskrivning
- Förhindrar tillförlitligt att produkter läcker ut efter provtagning.
- Limmet följer de europeiska riktlinjerna för livsmedel.
- Spärrskikt av aluminiumfolie
- Lämplig för provtagning av livsmedel, läkemedel, kosmetika, livsmedelstillsatser, även frysta varor– kort sagt, för alla applikationer där renlighet är särskilt viktig.
- Enligt FDA:s riktlinjer
- Särskilt lämpad för livsmedels- och läkemedelsindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Beskrivning | Close-it livsmedelskontrollförsegling |
| Färg | Vitt |
| Formatera | Label |
| Material | Aluminium, papper |
| Utskrivbara sidor | Front |
| Produkttyp | Kontrolltätning |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa text | Nej |
| För användning med (applikation) | Provtagning av livsmedel, läkemedel, kosmetika, livsmedelstillsatser |
| Visa mer |
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)