Beskrivning
- Förhindrar tillförlitligt att produkter läcker ut efter provtagning.
- Limmet följer de europeiska riktlinjerna för livsmedel.
- Spärrskikt av aluminiumfolie
- Lämplig för provtagning av livsmedel, läkemedel, kosmetika, livsmedelstillsatser, även frysta varor– kort sagt, för alla applikationer där renlighet är särskilt viktig.
- Enligt FDA:s riktlinjer
- Särskilt lämpad för livsmedels- och läkemedelsindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Beskrivning | Close-it livsmedelskontrollförsegling |
| Färg | Gult |
| Material | Aluminium, papper |
| Produkttyp | Kontrolltätning |
| Visa text | Ja |
| För användning med (applikation) | Provtagning av livsmedel, läkemedel, kosmetika, livsmedelstillsatser |
| Kvantitet | 500:-/rulle |
| Mått (L x B) | 95 x 95 mm |
| Bredd (metrisk) | 95 mm |
| Visa mer |
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)