Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Kontrolltätning
Beskrivning
- Förhindrar att hygroskopiska pulver klumpar ihop sig
- Tillhandahåller kvalitetskontrollinformation (provtagningsdatum, release ja/nej, testarens namn, etc.)
- Finns i olika färger med tryck i rött, blått, grönt, gult, svart, neutralt, utan tryck i vitt
- Close-it kan skrivas på med kulspetspenna, penna eller tusch
- Etikettens baksida är belagd med ett kraftfullt lim
- Klibbar stadigt på de flesta kommersiella behållare, även på ytor belagda med fint pulver, lätt fuktiga eller till och med frusna ytor
- Levereras i praktiska rullar
- Korsperforeringar gör att varje etikett kan separeras från rullen individuellt
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kontrolltätning close-it maxi |
| Färg | Klart |
| Material | Aluminium, papper |
| Produkttyp | Kontrolltätning |
| Visa text | Ja |
| För användning med (applikation) | Provtagning, används för att tillhandahålla kvalitetskontrollinformation (provtagningsdatum, release Ja/nej, testarens namn, etc.) |
| Kvantitet | 250:-/rulle |
| Mått (L x B) | 150 x 150 mm |
| Bredd (metrisk) | 150 mm |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)