Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Kontrolltätning
Produktkod. 11883352 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Höjd (metrisk):
95 mm
150 mm
Bredd (metrisk):
95 mm
150 mm
Mått (L x B):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11883352 Rött 95 mm 95 mm 95 x 95 mm Paket med 500
11887043 Blått 95 mm 95 mm 150 x 150 mm Paket med 250
11883372 Svart 95 mm 95 mm 95 x 95 mm Paket med 500
11807702 Blått 95 mm 95 mm 95 x 95 mm -
11893352 Klart 95 mm 95 mm 95 x 95 mm Paket med 500
11893372 Vitt 95 mm 95 mm 95 x 95 mm Paket med 500
11897043 Svart 150 mm 150 mm 150 x 150 mm Paket med 250
11867043 Rött 150 mm 150 mm 150 x 150 mm Paket med 250
11817053 Vitt 150 mm 150 mm 150 x 150 mm Paket med 250
11896983 Gult 150 mm 150 mm 150 x 150 mm Paket med 250
11877043 Klart 150 mm 150 mm 150 x 150 mm Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11883352 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53030012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    736.11 SEK / Paket med 500
    Save 278.89 SEK
    27% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra provförlust med dessa självhäftande tätningar. Buerkle™ Close-it™ Kontrolltätningar utvecklades för att förhindra provförlust genom hål som skapats av provtagningslansar. Etiketter har en struktur av sandwichtyp (aluminium/papper) och försluter behållare hermetiskt (ångspärr).
  • Förhindrar att hygroskopiska pulver klumpar ihop sig
  • Tillhandahåller kvalitetskontrollinformation (provtagningsdatum, release ja/nej, testarens namn, etc.)
  • Finns i olika färger med tryck i rött, blått, grönt, gult, svart, neutralt, utan tryck i vitt
  • Close-it kan skrivas på med kulspetspenna, penna eller tusch
  • Etikettens baksida är belagd med ett kraftfullt lim
  • Klibbar stadigt på de flesta kommersiella behållare, även på ytor belagda med fint pulver, lätt fuktiga eller till och med frusna ytor
  • Levereras i praktiska rullar
  • Korsperforeringar gör att varje etikett kan separeras från rullen individuellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Close-it kontrolltätning
Typ av lim Synthetic
Färg Rött
Avsluta Gloss
Formatera Label
Material Aluminium, papper
Utskrivbara sidor Front
Produkttyp Kontrolltätning
Sterilitet Non-sterile
Visa text Tryckt
För användning med (applikation) Provtagning, används för att tillhandahålla kvalitetskontrollinformation (provtagningsdatum, release Ja/nej, testarens namn, etc.)
Kvantitet 500:-/rulle
Mått (L x B) 95 x 95 mm
Längd (engelska) 3.74 in.
Längd (metrisk) 95 mm
Bredd (engelska) 3.74 in.
Bredd (metrisk) 95 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Visa mer Visa mindre
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)