Learn More
Buerkle™ Close-it™ Kontrolltätning
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Höjd (metrisk):
95 mm
150 mm
Bredd (metrisk):
95 mm
150 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 250
Paket med 500
Description
- Förhindrar att hygroskopiska pulver klumpar ihop sig
- Tillhandahåller kvalitetskontrollinformation (provtagningsdatum, release ja/nej, testarens namn, etc.)
- Finns i olika färger med tryck i rött, blått, grönt, gult, svart, neutralt, utan tryck i vitt
- Close-it kan skrivas på med kulspetspenna, penna eller tusch
- Etikettens baksida är belagd med ett kraftfullt lim
- Klibbar stadigt på de flesta kommersiella behållare, även på ytor belagda med fint pulver, lätt fuktiga eller till och med frusna ytor
- Levereras i praktiska rullar
- Korsperforeringar gör att varje etikett kan separeras från rullen individuellt
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Close-it kontrolltätning |
| Beläggning | Pulver |
| Färg | Svart |
| Material | Aluminium, papper |
| Produkttyp | Kontrolltätning |
| Visa text | Ja |
| För användning med (applikation) | Provtagning, används för att tillhandahålla kvalitetskontrollinformation (provtagningsdatum, release Ja/nej, testarens namn, etc.) |
| Kvantitet | 500:-/rulle |
| Mått (LxB) | 95 x 95 mm |
| Bredd (metrisk) | 95 mm |
| Show More |
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)