Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Kontrolltätning
Produktkod. 11893352 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Mått (L x B):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Visa text:
Otryckt
Tryckt
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Visa text Förpackningsstorlek
11893352 Klart 95 x 95 mm Tryckt Paket med 500
11887043 Blått 150 x 150 mm Otryckt Paket med 250
11883372 Svart 95 x 95 mm Tryckt Paket med 500
11883352 Rött 95 x 95 mm Tryckt Paket med 500
11807702 Blått 95 x 95 mm Tryckt -
11893372 Vitt 95 x 95 mm Otryckt Paket med 500
11897043 Svart 150 x 150 mm Tryckt Paket med 250
11867043 Rött 150 x 150 mm Tryckt Paket med 250
11817053 Vitt 150 x 150 mm Otryckt Paket med 250
11896983 Gult 150 x 150 mm Tryckt Paket med 250
11877043 Klart 150 x 150 mm Tryckt Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11893352 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53030016
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Förhindra provförlust med dessa självhäftande tätningar. Buerkle™ Close-it™ Kontrolltätningar utvecklades för att förhindra provförlust genom hål som skapats av provtagningslansar. Etiketter har en struktur av sandwichtyp (aluminium/papper) och försluter behållare hermetiskt (ångspärr).
  • Förhindrar att hygroskopiska pulver klumpar ihop sig
  • Tillhandahåller kvalitetskontrollinformation (provtagningsdatum, release ja/nej, testarens namn, etc.)
  • Finns i olika färger med tryck i rött, blått, grönt, gult, svart, neutralt, utan tryck i vitt
  • Close-it kan skrivas på med kulspetspenna, penna eller tusch
  • Etikettens baksida är belagd med ett kraftfullt lim
  • Klibbar stadigt på de flesta kommersiella behållare, även på ytor belagda med fint pulver, lätt fuktiga eller till och med frusna ytor
  • Levereras i praktiska rullar
  • Korsperforeringar gör att varje etikett kan separeras från rullen individuellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Close-it kontrolltätning
Färg Klart
Material Aluminium, papper
Produkttyp Kontrolltätning
Visa text Tryckt
För användning med (applikation) Provtagning, används för att tillhandahålla kvalitetskontrollinformation (provtagningsdatum, release Ja/nej, testarens namn, etc.)
Kvantitet 500:-/rulle
Mått (L x B) 95 x 95 mm
Bredd (metrisk) 95 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)