Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Kontrolltätning
Produktkod. p-8001926
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Höjd (metrisk):
95 mm
150 mm
Bredd (metrisk):
95 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11887043
Brand: Buerkle™ 53031015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra provförlust med dessa självhäftande tätningar. Buerkle™ Close-it™ Kontrolltätningar utvecklades för att förhindra provförlust genom hål som skapats av provtagningslansar. Etiketter har en struktur av sandwichtyp (aluminium/papper) och försluter behållare hermetiskt (ångspärr).
  • Förhindrar att hygroskopiska pulver klumpar ihop sig
  • Tillhandahåller kvalitetskontrollinformation (provtagningsdatum, release ja/nej, testarens namn, etc.)
  • Finns i olika färger med tryck i rött, blått, grönt, gult, svart, neutralt, utan tryck i vitt
  • Close-it kan skrivas på med kulspetspenna, penna eller tusch
  • Etikettens baksida är belagd med ett kraftfullt lim
  • Klibbar stadigt på de flesta kommersiella behållare, även på ytor belagda med fint pulver, lätt fuktiga eller till och med frusna ytor
  • Levereras i praktiska rullar
  • Korsperforeringar gör att varje etikett kan separeras från rullen individuellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kontrolltätning close-it maxi
Färg Blått
Material Aluminium, papper
Produkttyp Kontrolltätning
Visa text Nej
För användning med (applikation) Provtagning, används för att tillhandahålla kvalitetskontrollinformation (provtagningsdatum, release Ja/nej, testarens namn, etc.)
Kvantitet 500:-/rulle
Mått (LxB) 150 x 150 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 95 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Visa mer Visa mindre
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)