Beskrivning
- För close-it standardstorlek 95 x 95 mm eller close-it Maxi 150 x 150 mm
- Säkerställer säker förvaring och enkel borttagning av etiketterna
- Etiketter kan enkelt skrivas på tack vare märkningsskylten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettdispenser |
| Färg | Silver |
| Mått (L x B) | 150 x 150 mm |
| Håller | Labels |
| Material | Aluminium |
| Montering | Freestanding |
| Antal fack | 1 |
| Produktstil | Open Top and Front |
| För användning med (utrustning) | Close-it Maxistorleksetiketter |
| Storlek | Maxi |