Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Dispenser
Produktkod. p-8014583 Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (utrustning):
150 x 150 mm Close-it Maxi storleksetiketter
95 x 95 mm Close-it Standardstorleksetiketter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10180281
Brand: Buerkle™ 53039000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Close-it™ Dispenser säkerställer säker förvaring och enkel borttagning av etiketterna.
  • För close-it standardstorlek 95 x 95 mm eller close-it Maxi 150 x 150 mm
  • Säkerställer säker förvaring och enkel borttagning av etiketterna
  • Etiketter kan enkelt skrivas på tack vare märkningsskylten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Etikettdispenser
Mått (L x B) 95 x 95 mm
Material Aluminium
För användning med (utrustning) 95 x 95 mm Close-it Standardstorleksetiketter