Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Tejpa
Produktkod. 11941431 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Mått (LxB):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Beskrivning:
Mat
Standard
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Beskrivning unitSize
11941431 50 x 150 mm Standard 1 rulle
11961431 50 x 95 mm Mat 1 rulle
11931431 50 x 95 mm Standard 1 rulle
11971431 50 x 150 mm Mat 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11941431 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53031017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Close-it™ Tejp håller på de mest olika underlag, där limeffekten av vanlig tejp snabbt når sin maximala kapacitet.
  • Anpassningsbar
  • Olika design
  • För större hål eller längre revor i behållare
  • För universell användning
  • Märkt med permanent bläck
  • Lås gassäkra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Standard
Färg Vitt
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Produkttyp Kontrolltätning
För användning med (applikation) För större hål eller längre revor i behållare
Kvantitet 1 rulle
Mått (LxB) 50 x 150 mm
Längd (metrisk) 50 m
Bredd (metrisk) 150 mm
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)