Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Tejpa
Produktkod. 11961431 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Mått (L x B):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Produkttyp:
Kontrolltätning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Produkttyp Förpackningsstorlek
11961431 50 x 95 mm Kontrolltätning 1 rulle
11931431 50 x 95 mm Kontrolltätning 1 rulle
11971431 50 x 150 mm Kontrolltätning 1 rulle
11941431 50 x 150 mm Kontrolltätning 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11961431 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53032019
I lager
Buerkle™ Close-it™ Tejp håller på de mest olika underlag, där limeffekten av vanlig tejp snabbt når sin maximala kapacitet.
  • Anpassningsbar
  • Olika design
  • För större hål eller längre revor i behållare
  • För universell användning
  • Märkt med permanent bläck
  • Lås gassäkra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mat
Typ av lim Synthetic
Färg Vitt
Formatera Label
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Produkttyp Kontrolltätning
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) För större hål eller längre revor i behållare
Kvantitet 1 rulle
Mått (L x B) 50 x 95 mm
Längd (engelska) 1.97 in.
Längd (metrisk) 50 m
Bredd (engelska) 3.74 in.
Bredd (metrisk) 95 mm
Visa mer Visa mindre
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)