Beskrivning
- Anpassningsbar
- Olika design
- För större hål eller längre revor i behållare
- För universell användning
- Märkt med permanent bläck
- Lås gassäkra
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mat |
| Typ av lim | Synthetic |
| Färg | Vitt |
| Formatera | Label |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Produkttyp | Kontrolltätning |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | För större hål eller längre revor i behållare |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Mått (L x B) | 50 x 150 mm |
| Visa mer |
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)