Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Tejpa
Produktkod. p-8001928 Handla allt Bürkle Produkter
Mått (LxB):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Beskrivning:
Mat
Standard
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11961431
Brand: Buerkle™ 53032019
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Close-it™ Tejp håller på de mest olika underlag, där limeffekten av vanlig tejp snabbt når sin maximala kapacitet.
  • Anpassningsbar
  • Olika design
  • För större hål eller längre revor i behållare
  • För universell användning
  • Märkt med permanent bläck
  • Lås gassäkra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mat
Färg Vitt
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Produkttyp Kontrolltätning
För användning med (applikation) För större hål eller längre revor i behållare
Kvantitet 1 rulle
Mått (LxB) 50 x 95 mm
Längd (metrisk) 50 m
Bredd (metrisk) 95 mm
Finns även för mat& läkemedelssektorn (med certifierat lim)