Läs mer
Chroma Gesellschaft™ Stängda stativringar med Bosshead
Produktkod. 11709037 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
50 mm Bosshead
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11709037
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger enkel anslutning på ringstativ. Chroma Gesellschaft™ Slutna stativringar med Bosshead är tillverkade av stål.
  • Bosshead med klämskruv med plasthuvud
  • Accepterar stavar från 8 mm till 12,5 mm i diameter
  • De angivna måtten är ringens inre diameter x centrum till mittavstånd från topphuvud till ring
Specifikationer
Inkluderar 50 mm Bosshead
Produkttyp Sluten ring
Kvantitet 1 st