Läs mer
Corning™ Slutna system Erlenmeyer-flaskor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11911941 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
2000 mL
3000 mL
5 L
Inkluderar:
0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane
0,25 tum ID Dopprör, 0,2 m μventil, MPC manlig koppla ur
100 mm aseptisk överföringslock för engångsbruk, 0,2 um Ventil, hane MPC
Bottenform:
Plan
Snopen
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11911941
Brand: Corning™ 431514
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med förmonterade överföringslock
Helt slutna systemlösningar erbjuds med aseptisk överföringslock förmonterad till en Erlenmeyer-kolv av polykarbonat. Ett förmonterat kärl erbjuder en komplett aseptisk lösning och finns för 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 3 L och 5 L kolvstorlekar.
Överföringslocken har två portar: En port slutar i en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i antingen en han-luer-lås eller en han-polykarbonat snabbkoppling. Doppröret når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring av dina vätskehanteringsprocesser.
  • Storlekarna sträcker sig från 125 ml till 5 L
  • MLL eller MPC typer av slanganslutningar
  • Individuellt förpackade
  • Dubbelpåsad
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 101,44 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning 2 portar; Toppstil: Gängad
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För GMP applikationer
Inkluderar 0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane
Hals stil Bred mun
nr per ärende 1/Cs.
Disponibel Engångsbruk
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.