Beskrivning
Helt slutna systemlösningar erbjuds med aseptisk överföringslock förmonterad till en Erlenmeyer-kolv av polykarbonat. Ett förmonterat kärl erbjuder en komplett aseptisk lösning och finns för 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 3 L och 5 L kolvstorlekar.
Överföringslocken har två portar: En port slutar i en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i antingen en han-luer-lås eller en han-polykarbonat snabbkoppling. Doppröret når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring av dina vätskehanteringsprocesser.
- Storlekarna sträcker sig från 125 ml till 5 L
- MLL eller MPC typer av slanganslutningar
- Individuellt förpackade
- Dubbelpåsad
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 67,6 oz. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Beskrivning | 2 portar; Toppstil: Gängad |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/4 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polykarbonat |
| För användning med (applikation) | För GMP applikationer |
| Examen | 100 mL |
| Inkluderar | 0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.