Läs mer
Corning™ Slutna system Erlenmeyer-flaskor
BIOPHARMA
Produktkod. 15584449 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
2000 mL
3000 mL
5 L
Inkluderar:
0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane
0,25 tum ID Dopprör, 0,2 m μventil, MPC manlig koppla ur
100 mm aseptisk överföringslock för engångsbruk, 0,2 um Ventil, hane MPC
Bottenform:
Plan
Snopen
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Bottenform Förpackningsstorlek
15584449 1 L 0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane Plan Paket med 4
15272369 2000 mL 0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane Plan Paket med 3
11911941 3000 mL 0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane Plan Varje
15534459 3000 mL 0,25 tum ID Dopprör, 0,2 m μventil, MPC manlig koppla ur Plan Paket med 2
15202379 2000 mL 0,25 tum ID Dopprör, 0,2 m μventil, MPC manlig koppla ur Plan Paket med 3
15469063 1 L 0,25 tum ID Dopprör, 0,2 m μventil, MPC manlig koppla ur Plan Paket med 4
15403110 5 L 100 mm aseptisk överföringslock för engångsbruk, 0,2 um Ventil, hane MPC Vanlig Paket med 2
15413110 5 L 100 mm aseptisk överföringslock för engångsbruk, 0,2 um Ventil, hane MPC Snopen Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15584449 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8890.00 SEK
    8587.99 SEK / Paket med 4
    Save 302.01 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 16-03-2027
Med förmonterade överföringslock
Helt slutna systemlösningar erbjuds med aseptisk överföringslock förmonterad till en Erlenmeyer-kolv av polykarbonat. Ett förmonterat kärl erbjuder en komplett aseptisk lösning och finns för 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 3 L och 5 L kolvstorlekar.
Överföringslocken har två portar: En port slutar i en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i antingen en han-luer-lås eller en han-polykarbonat snabbkoppling. Doppröret når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring av dina vätskehanteringsprocesser.
  • Storlekarna sträcker sig från 125 ml till 5 L
  • MLL eller MPC typer av slanganslutningar
  • Individuellt förpackade
  • Dubbelpåsad
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning 2 portar; Toppstil: Gängad
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
Diameter (metrisk) yttre hals 4.3 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För GMP applikationer
Examen 50 mL
Inkluderar 0,125 tum ID, dopprör, 0,2 μm ventil, luerlås hane
Hals stil Bred mun
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Cellkultur Erlenmeyer-flaska
Form Flat Bottom
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.