missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clostebol Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Clostebol Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clostebol acetate |
| CAS | 855-19-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clostebol acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H29 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Testosterone, 4-chloro-, acetate (6CI), 4-Chlorotestosterone 17-acetate, 4-Chlorotestosterone acetate, Anabolit, Chlorotestosterone acetate, Clostebol acetate, Macrobin, Megagrisevit, NSC 72159, Stearanabol, Sterabol, Steranabol, Test-anabol, Testomed, Turinabol, (17beta)-17-(Acetyloxy)-4-chloroandrost-4-en-3-one, Androst-4-en-3-one, 4-chloro-17beta-hydroxy-, acetate (8CI), 17beta-Acetoxy-4-chloroandrost-4-en-3-one, 4-Chloro-17beta-hydroxyandrost-4-en-3-one 17-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29ClO3/c1-12(23)25-18-7-6-14-13-4-5-16-19(22)17(24)9-11-20(16,2)15(13)8-10-21(14,18)3/h13-15,18H,4-11H2,1-3H3/t13-,14-,15-,18-,20+,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(Cl)C(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?