Läs mer
Clostridium Difficile Toxin A Antibody (PCG4.1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 18 publications
Brand:  Novus Biologicals NB600-1066-0.1mg
2788.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18768593
  • 3480.00 SEK / 0.10mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Clostridium Difficile Toxin A Monoclonal specifically detects Clostridium Difficile Toxin A in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Clostridium Difficile Toxin A
Monoclonal
1.16 mg/mL
Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
tcdA, toxA
Full length protein A (C. difficile).
0.1 mg
Immunology
C. difficile Toxin A. Does not cross react with C. difficile Toxin B
Bacteria, Hamster
Purified
Western Blot, ELISA
PCG4.1
Unconjugated
10mM Sodium Phosphate (pH 7.4) and 0.15M NaCl with 0.05% Sodium Azide
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Protein A purified
Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only