Läs mer
Abnova™ Clostripain (Cl. Histolyticum)
Kvantitet:
1 mg
Beskrivning
#REF!
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Enzyme Activity |
| Namn | Clostripain (Cl. Histolyticum) |
| Beredningsmetod | Native protein chromatographically purified from Clostridium histolyticum |
| Kvantitet | 1 mg |
| Förvaringskrav | Store at 4°C. |
| Regulatorisk status | RUO |
| Vanligt namn | CLOSTRIPAIN |
| Analyser | Clostripain Assay; Peptide mapping; Sequence analysis; Cell isolation; Hydrolysis/condensation of amide bonds; Peptide synthesis. |
| Biologisk aktivitet | ≥50 units per mg dry weight. One Unit hydrolyzes one micromole of N-benzoyl-L-arginine ethyl ester per minute at 25°C, pH 7.6, in the presence of dithiothreitol. |
| Art | Clostridium species |
| Visa mer |