Läs mer
Biodesign™ Förslutningsklämmor för dialysslang
Produktkod. 12777496
Change view
Diameter (metrisk):
21.3 mm
28.7 mm
49.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
12777496 28.7 mm Paket med 10
12767496 21.3 mm Paket med 10
12787496 49.5 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12777496 Leverantör Biodesign™ Leverantörsnummer D803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    955.21 SEK / Paket med 10
    Save 59.79 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 03-09-2026
Specifikationer
Produkttyp Förslutningsklämma
Diameter (metrisk) 28.7 mm
Kvantitet 10 Pk.
För användning med (applikation) För BioDesign dialysslangar