Läs mer
Biodesign™ Förslutningsklämmor för dialysslang
Produktkod. 12787496
Change view
Diameter (metrisk):
21.3 mm
28.7 mm
49.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12787496 49.5 mm Paket med 10
12777496 28.7 mm Paket med 10
12767496 21.3 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12787496 Leverantör Biodesign™ Leverantörsnummer D805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1473.93 SEK
    1273.61 SEK / Paket med 10
    Save 200.32 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Förslutningsklämma
Diameter (metrisk) 49.5 mm
Kvantitet 10 Pk.
För användning med (applikation) För BioDesign dialysslangar