Läs mer
Spectrum Labs™ Stängning för dialysslang blå 55mm Spectrum
Produktkod. 11435979
Produktkod. 11435979 Leverantör Spectrum Labs™ Leverantörsnummer 142937
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa polypropenförslutningar låser över slangen och bildar en säck som säkerställer en läckagesäker tätning. Regelbundna förslutningar kommer att flyta i vatten.
De eliminerar behovet av att knyta knutar i dialysslangar, en praxis som kan påverka porositeten hos ett membran negativt. Lättare än vatten, vanliga förslutningar används normalt med viktade eller magnetiskt viktade förslutningar. Fäst en vanlig förslutning på toppen av dialysslangen och en viktad eller magnetiskt viktad förslutning på botten för vertikal flytning. Ej för användning med cellulosaestermembranslangar. Autoklaverbar.
Specifikationer
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 55 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Beskrivning Standardförslutning för dialysslang
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 121 °C
Kvantitet 10/Pk.
För användning med (applikation) Hjälper till med flytkraft och vertikal orientering när den appliceras på slangens övre ände (används med standard RC endast membran)