Läs mer
Spectrum Labs™ Stängning för dialysslang naturligt 55mm Spectrum
Produktkod. 11485969
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485969 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 11485969 Leverantör Spectrum Labs™ Leverantörsnummer 142737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 SEK
    1436.05 SEK / Paket med 10
    Save 253.95 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Dessa polypropenförslutningar låser över slangen och bildar en säck som säkerställer en läckagesäker tätning. Regelbundna förslutningar kommer att flyta i vatten.
De eliminerar behovet av att knyta knutar i dialysslangar, en praxis som kan påverka porositeten hos ett membran negativt. Lättare än vatten, vanliga förslutningar används normalt med viktade eller magnetiskt viktade förslutningar. Fäst en vanlig förslutning på toppen av dialysslangen och en viktad eller magnetiskt viktad förslutning på botten för vertikal flytning. Ej för användning med cellulosaestermembranslangar. Autoklaverbar.
Specifikationer
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 55 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Beskrivning Standardförslutning för dialysslang
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 121 °C
Kvantitet 10/Pk.
För användning med (applikation) Hjälper till med flytkraft och vertikal orientering när den appliceras på slangens övre ände (används med standard RC endast membran)