Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Stängning för Stirrer
Beskrivning
- Endast reservstängning
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | NS 29/32 |
| Beskrivning | Stängning |
| För användning med (utrustning) | För rundbottnade kolvar 250 till 2000 ml |
| Typ | Gänga GL 25 |
| Material | Duran |