Läs mer
Micronova™ Closure Ties, Irradiated
Produktkod. 18813321 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
Produktkod. Mått (L x B)
18813321 30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
1 options
Produktkod. 18813321 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BLT12IR
Beräknad leverans: 01-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Irradiated closure ties are a convenient way to seal liners and biohazard bags in the cleanroom or aseptic area. The nylon ties are long enough to easily fit around the neck of a 4 or 6 mil bag.
  • Product Type: Closure Ties
  • Material: Nylon
  • Color: White
  • Dimensions (L x W): 30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
  • Thickness: 0.13 cm (0.05 in.)
  • For Use With (Equipment): BinLiners™ and Biohazard Bags
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility
Förslutningstyp Tie
Färg White
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Bag Closure
För användning med (utrustning) BinLiners™ and Biohazard Bags
Material Nylon
nr per ärende 25 x 4 Bags/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk., 5 Pk./Double Bag
Steriliseringsmetod Irradiated
Tjocklek (engelska) 0.05 in.
Mått (L x B) 30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
Tjocklek (metrisk) 0.13 cm