Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Kritisk Clean™ Färgkodade rengöringsdukar
Produktkod. 11757968
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11757968
Brand: Kimberly-Clark™ 7566
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WypAll™ X80 Kritisk Clean™ Färgkodade rengöringsdukar funktion HydroKnit™ teknologi som är mycket absorberande, stark och hållbar (våt eller torr), står emot de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna.
  • Använd dessa dukar i industriområden där segregering av tunga uppgifter krävs; hårdare städning i kliniska och patientområden, kök och livsmedelsförädlingsområden.
  • Servetter hjälper till att minska korskontaminering genom att använda färgkodning.
  • Dukar kan sköljas och återanvändas, vilket bidrar till att minska avfallet och sänka kostnaderna vid användning.
  • WypAll™ Rengöringsdukar är vikta torkare, inslagna i en stänksäker, vattenavvisande polypåse, vilket ger dig omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i ditt arbetsområde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Trasa
Längd (engelska) 16,8 tum
Längd (metrisk) 36.3 cm
Bredd (engelska) 13 tum
Bredd (metrisk) 23.4 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Klart
Förpackningsmängd 10 Pk.