Läs mer
Shamrock™ Tyg Tejp
Produktkod. 11700474
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
6m
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11700474 Vitt 6m
1 options
Produktkod. 11700474 Leverantör Shamrock™ Leverantörsnummer SHLT10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 SEK
    741.83 SEK / 6m
    Save 713.17 SEK
    49% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Typ av lim Avtagbar
Färg Vitt
Formatera Rulla
Produkttyp Tygtejp
För användning med (applikation) För användning i miljöer med hög och låg temperatur
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (metriskt) -180 °C till +280 °C
Mått (L x B) 6 m x 25 mm
Längd (metrisk) 6 m
Bredd (metrisk) 25 mm