Läs mer
Clothianidin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328566
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328566 1 ml
1 options
Produktkod. 30328566 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011141AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clothianidin
CAS 210880-92-5
Analyt- eller komponentnamn Clothianidin
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C6 H8 Cl N5 O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11)
LEDER CN\C(=N/[N+](=O)[O-])\NCc1cnc(Cl)s1
IUPAC-namn 1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-3-methyl-2-nitroguanidine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 249.68
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 249.0087 g/mol