Läs mer
Clothianidin-d3 (N-methyl-d3), TRC
Produktkod. 30366305
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30366305 5 mg -
30362407 1 mg -
30358039 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30366305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5885015MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1262776-24-8
Molekylformel C6 2H3 H5 Cl N5 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 252.7
Synonym 1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-2-nitro-3-(trideuteriomethyl)guanidine
IUPAC-namn 1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-2-nitro-3-(trideuteriomethyl)guanidine
LEDER [2H]C([2H])([2H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\NCc1cnc(Cl)s1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clothianidin D3 (N'-methyl D3)
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11)/i1D3
Formel vikt 252.0276