Läs mer
Clothianidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clothianidin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11) |
| Formel vikt | 249.0087 |
| Procent renhet | >95% |