Läs mer
Clothiapin, TRC
Produktkod. 30008129
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008129 5 mg
30006405 10 mg
30007922 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5885505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2058-52-8
Molekylformel C18 H18 Cl N3 S
Molekylvikt (g/mol) 343.87
Synonym 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Clothiapin, Clothiapine, Clotiapine, Deliton, Entumine, Etumine, HF 2159, LW 2159, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-
IUPAC-namn 8-kloro-6-(4-metylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]bensotiazpin
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clothiapine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3S/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Formel vikt 343.091
Procent renhet >95%