Läs mer
Klotrimazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325885
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325885 1 ml
1 options
Produktkod. 30325885 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11692000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clotrimazole
CAS 23593-75-1
Analyt- eller komponentnamn Clotrimazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H17 Cl N2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Clotrimazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim, Imidazole, 1-(o-chloro-alpha,alpha-diphenylbenzyl)- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
LEDER Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC-namn 1-[(2-klorofenyl)-difenylmetyl]imidazol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 344.84
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 344,108 g/mol