Läs mer
Clotrimazol EP förorening E, Mikromol™
Beskrivning
Clotrimazol EP Förorening E
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzophenone |
| CAS | 3-8-5162 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chlorobenzophenone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H9 Cl O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)phenylmethanone (2-Chlorobenzophenone), (2-Chlorophenyl)phenylmethanone, Clotrimazole Imp. E (EP), 2-Chlorobenzophenone, Ph Eur Clotrimazole Impurity E, GW 300465X, Clotrimazole Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| LEDER | Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2-klorofenyl)-fenylmetanon |
| Visa mer |