Läs mer
Clotrimazol, LoGiCal
Produktkod. 30459919
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459919 10 mg
1 options
Produktkod. 30459919 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0015.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clotrimazole
CAS 23593-75-1
Analyt- eller komponentnamn Clotrimazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H17 Cl N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Clotrimazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim, Imidazole, 1-(o-chloro-alpha,alpha-diphenylbenzyl)- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC-namn 1-[(2-klorofenyl)-difenylmetyl]imidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 344.84
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 344,108 g/mol